Få mere at vide
alfa-bromo-gamma-butyrolacton, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Bromo-gamma-butyrolactone |
| Tæthed | 1.994 |
| Kogepunkt | 137 °C til 139 °C (6 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.508 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 107800 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Formel vægt | 164.99 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- alpha-Bromo-gamma-butyrolactone
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: alpha-Bromo-gamma-butyrolactone