Få mere at vide
alpha-Bromo-gamma-butyrolactone, 97%
Artikelnummer. 11423587
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423587 25 g 25g
11433587 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17344.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5061-21-2 | C4H5BrO2 | 164.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5061-21-2
Molekylær formel C4H5BrO2
Molekylvægt (g/mol) 164.99
MDL nummer MFCD00005387
InChI nøgle LFJJGHGXHXXDFT-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-bromo-4-butanolide, alpha-bromo-gamma-butyrolactone, 2-bromobutyrolactone, 3-bromodihydrofuran-2 3h-one, 2 3h-furanone, 3-bromodihydro, 3-bromo-2-furanone, bromobutyrolactone, 2 3h-furanone, bromodihydro, .alpha.-bromo-.gamma.-butyrolactone, .alpha.-bromobutyrolactone
PubChem CID 95463
IUPAC navn 3-bromoxolan-2-on
SMIL BrC1CCOC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Bromo-gamma-butyrolactone
Tæthed 1.994
Kogepunkt 137°C to 139°C (6 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.508
Mængde 25 g
Beilstein 107800
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 164.99
Procent renhed 97%