Få mere at vide
alpha-Bromo-4-chlorophenylacetic acid, 97%
Artikelnummer. 15496608
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15496608 1 g 1g
15406618 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496608 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60141.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3381-73-5 | C8H6BrClO2 | 249.49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3381-73-5
Molekylær formel C8H6BrClO2
Molekylvægt (g/mol) 249.49
MDL nummer MFCD08276760
InChI nøgle KKOAAWLOOHBFQP-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-bromo-2-4-chlorophenyl acetic acid, alpha-bromo-4-chlorophenylacetic acid, bromo 4-chlorophenyl acetic acid, acmc-1ct0u, bromo-4-chlorophenyl acetic acid, bromo-4-chloro-phenyl acetic acid, bromo-4-chloro-phenyl-acetic acid, 2-bromo-2-4-chlorophenyl aceticacid, alpha-bromo-p-chloro phenylacetic acid, alpha-bromo-p-chlorophenyl acetic acid
PubChem CID 10490868
IUPAC navn 2-brom-2-(4-chlorphenyl)eddikesyre
SMIL OC(=O)C(Br)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Bromo-4-chlorophenylacetic acid
Smeltepunkt 95°C to 99°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Formel vægt 249.49
Procent renhed 97%