Få mere at vide
alpha-Bromo-2-chlorophenylacetic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11467196
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11467196 25 g 25g
11457196 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11467196 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25518.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29270-30-2
Molekylær formel C8H6BrClO2
Molekylvægt (g/mol) 249.488
MDL nummer MFCD03428513
InChI nøgle XHAPROULWZYBGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-bromo-2-chlorophenylacetic acid, 2-bromo-2-2-chlorophenyl acetic acid, 2-bromo-2-2'-chlorophenyl acetic acid, a-bromo 2-chlorophenylacetic acid, alpha-bromo-2-chlorophenyl acetic acid, alpha-bromo 2-chloro phenylacetic acid, bromo 2-chlorophenyl acetic acid, a-bromo-2-chlorophenylacetic acid, alapha-bromo-2-chloro-phenylacetic acid, benzeneacetic acid, alpha-bromo-2-chloro
PubChem CID 2774031
IUPAC navn 2-bromo-2-(2-chlorophenyl)acetic acid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(C(=O)O)Br)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Bromo-2-chlorophenylacetic acid
Smeltepunkt 105°C to 108°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Formel vægt 249.49
Procent renhed 98%