missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

alpha-Benzylsuccinic acid, 98+%

Artikelnummer. 11383396
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11383396 250 mg 250mg
11373396 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11383396 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12846.MD
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 884-33-3 | C11H12O4 | 208.213 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 884-33-3
Molekylær formel C11H12O4
Molekylvægt (g/mol) 208.213
MDL nummer MFCD00055798
InChI nøgle GTOFKXZQQDSVFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzylsuccinic acid, benzylsuccinic acid, dl-benzylsuccinic acid, alpha-benzylsuccinic acid, d,l-benzylsuccinic acid, phenylmethyl butanedioic acid, beta-carboxybenzenebutanoic acid, butanedioic acid,2-phenylmethyl, .alpha.-benzylsuccinic acid, benzenebutanoic acid, .beta.-carboxy
PubChem CID 3858
ChEBI CHEBI:16054
IUPAC navn 2-benzylbutanedioic acid
SMIL C1=CC=C(C=C1)CC(CC(=O)O)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale alpha-Benzylsuccinic acid
Smeltepunkt 161°C to 163°C
Mængde 250 mg
Beilstein 1966188
Formel vægt 208.22
Procent renhed ≥98%

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.