Få mere at vide
alfa-benzoin oxim, 98+%
Artikelnummer. 11493344
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493344 100 g 100g
11483344 25 g 25g
11403354 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493344 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10630.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 441-38-3 | C14H13NO2 | 227,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 441-38-3
Molekylær formel C14H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 227.26
MDL nummer MFCD00004501
InChI nøgle WAKHLWOJMHVUJC-FYWRMAATNA-N
Synonym 2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, e,alphar-benzoinoxime, 2r-2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenylethanol, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenyl-ethanol, unii-ptc1433kj8 component
PubChem CID 7057888
IUPAC navn (1R,2Z)-2-hydroxyimino-1,2-diphenylethanol
SMIL O\N=C(\C(O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Benzoin oxime
Smeltepunkt 151 °C til 154 °C
Mængde 100 g
Beilstein 2051941
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,1094
Formel vægt 227.26
Procent renhed ≥98%