Få mere at vide
alfa-benzoin oxim, 98%
Artikelnummer. 10579800 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10579800 25 g Glasflaske 25g
10478050 100 g Glasflaske 100g
11955651 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10579800 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105530250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 441-38-3 | C14H13NO2 | 227,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 441-38-3
Molekylær formel C14H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 227.26
MDL nummer MFCD00004501
InChI nøgle WAKHLWOJMHVUJC-FYWRMAATNA-N
Synonym 2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, e,alphar-benzoinoxime, 2r-2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenylethanol, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenyl-ethanol, unii-ptc1433kj8 component
PubChem CID 7057888
IUPAC navn (1R,2Z)-2-hydroxyimino-1,2-diphenylethanol
SMIL O\N=C(\C(O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Benzoin oxime
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 150°C to 155°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH(OH)C(=NOH)C6H5
Mængde 25 g
Beilstein 08,IV,1282
Merck Index 15,1096
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,aq. ammonium hydroxide
Formel vægt 227.26
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver