missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

alpha-Artemether, TRC

Artikelnummer. 30011923
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011923 50 mg
30004842 250 mg
30007007 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011923 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA77741050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 71939-51-0
Molekylær formel C16 H26 O5
Molekylvægt (g/mol) 298.37
Synonym 3,12-Epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin, decahydro-10-methoxy-3,6,9-trimethyl-, (3R,5aS,6R,8aS,9R,10R,12R,12aR)-, SM 229, Artemether Related Compound B (USP), 3,12-Epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin, decahydro-10-methoxy-3,6,9-trimethyl-, [3R-(3alpha,5abeta,6beta,8abeta,9alpha,10beta,12beta,12aR*)]-, (+)-alpha-Artemether, alpha-Artemether, alpha-Dihydroartemisinin methyl ether, Artemether RC B (USP), Artemether Related Compound B
IUPAC navn (3R,5aS,6R,8aS,9R,10R,12R,12aR)-Decahydro-10-methoxy-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin
SMIL CO[C@@H]1O[C@@H]2O[C@@]3(C)CC[C@H]4[C@H](C)CC[C@@H]([C@H]1C)[C@@]24OO3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale alpha-Artemether
Analyt- eller komponentnavne alpha-Artemether
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C16H26O5/c1-9-5-6-12-10(2)13(17-4)18-14-16(12)11(9)7-8-15(3,19-14)20-21-16/h9-14H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-/m1/s1
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 50 mg
Formel vægt 298.178
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.