Få mere at vide
alpha-Arbutin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Arbutin |
| CAS | 84380-01-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 H16 O7 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | A-Arbutin |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O7/c13-5-8-9(15)10(16)11(17)12(19-8)18-7-3-1-6(14)2-4-7/h1-4,8-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-(4-hydroxyphenoxy)oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.25 |
| Vis mere |