missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(alpha)-Apo-oxytetracycline, TRC

Artikelnummer. 30338895
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30338895 2.5 mg
30338366 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30338895 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7290352.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Alpha-apo-oxytetracycline
CAS 18695-01-7
Molekylær formel C22 H22 N2 O8
Mængde 2.5 mg
Synonym (3S,4S,5S)-4-[(1R)-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1,3-dihydronaphtho[2,3-c]furan-1-yl]-3-(dimethylamino)-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohex-1-enecarboxamide, Alpha-apo-oxytetracycline, Oxytetracycline Hydrochloride Imp. D (EP)
InChI formel InChI=1S/C22H22N2O8/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)20(32-22(12)31)13-15(24(2)3)17(27)14(21(23)30)19(29)18(13)28/h4-6,13,15,18,20,25-28H,1-3H3,(H2,23,30)/t13-,15-,18-,20-/m0/s1
SMIL CN(C)[C@H]1[C@@H]([C@H](O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)[C@H]2OC(=O)c3c(O)c4c(O)cccc4c(C)c23
IUPAC navn (3S,4S,5S)-4-[(1R)-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1H-benzo[f][2]benzofuran-1-yl]-3-(dimethylamino)-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohexene-1-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 442.42
Formel vægt 442.1376
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.