Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals alfa-Apo-oxytetracyclin, 'kan bruges som sekundær standard'
Artikelnummer. 10073270 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10073270 100 mg Glasflaske 100mg
1 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 10073270 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 257721000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Alpha-Apo-oxytetracyclin, CAS # 18695-01-7, betragtes som en metabolit dannet af oxytetracyclin, et medlem af tetracyclinfamilien, og udviser antibiotisk aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel information
• Alpha-Apo-oxytetracyclin er et nedbrydningsprodukt af oxytetracyclin. Når denne nedbrydning sker, dannes to isomerer,β - ogα -apo-oxytetracyclin
Ansøgninger
• Alfa-Apo-oxytetracyclinforbindelse udviser antibiotisk aktivitet
• Det fremmer hæmningen af væksten af aerobe slambakterier, Pseudomonas, Agrobacterium, Moraxella, Bacillus samt tetracyklin-resistente stammer af E. coli
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Apo-oxytetracycline
Navn note (can be used as secondary standard)
CAS 18695-01-7
Smeltepunkt 200.0°C
Farve Kaki
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 80% min. (as is,calculated)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C22H22N2O8
MDL nummer MFCD00062827
Mængde 100 mg
Merck Index 10, 6846
Specifik rotation − 64.00
Synonym beta-apo-oxytetracycline, alpha-apo-oxytetracycline, alpha-apooxytetracycline, alpha-apoterramycin, beta-apo oxytetracycline, 2z-2-amino hydroxy methylidene-5-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1h-benzo f 2 benzofuran-1-yl-4-dimethylamino-6-hydroxycyclohexane-1,3-dione, 4-1,3-dihydro-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxonaphtho 2,3-c furan-1-yl-3-dimethylamino-2,5-dihydroxy-6-oxo-1-cyclohexene-1-carboxamide, 4-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1,3-dihydronaphtho 2,3-c furan-1-yl-3-dimethylamino-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohex-1-ene-1-carboxamide, 4-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxohydrobenzo f isobenzofuranyl-3-dimethylamino-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohex-1-enecarboxamide, 4-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1h-naphtho 2,3-c furan-1-yl-3-dimethylamino-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohex-1-ene-1-carboxamide
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkaline solution and ammonia
InChI nøgle DRKMHDAKULCOKQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C2C(OC(=O)C2=C(C3=C1C=CC=C3O)O)C4C(C(=C(C(=O)C4O)C(=O)N)O)N(C)C
IUPAC navn 4-(4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1H-benzo[f][2]benzofuran-1-yl)-3-(dimethylamino)-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohexen-1-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 442.39
PubChem CID 54710410
Formel vægt 442.39
Procent renhed ≥97.0% (on anhydrous substance), ≥80 wt% (as is, calculated)(HPLC)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • alfa-Apo-oxytetracycline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.