Få mere at vide
alfa-Angelicalactone, 98%
Beskrivelse
alpha-Angelicalactone virker som kemoforebyggende acancermiddel. Det bruges til syntese af glutathion og aktiviteten af glutathion-S-transferase og UDP-glucunonosyltransferase afgiftningsenzymer i spiserør, mave, tarm og lever. Det bruges i mundplejeformuleringer til at afrunde myntenoter og i kaffesmag.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
alfa-Angelicalactone virker som kemoforebyggende kræftfremkaldende middel. Det bruges til syntese af glutathion og aktiviteten af glutathion-S-transferase og UDP-glucunonosyltransferase afgiftningsenzymer i spiserør, mave, tarm og lever. Det bruges i mundplejeformuleringer til at afrunde myntenoter og i kaffesmag.
Opløselighed Opløseligt i
vand (5g/100mL) og alkohol.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Beskyt mod fugt. Inkompatible materialer er Oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Angelicalactone |
| Smeltepunkt | 17 °C til 18 °C |
| Tæthed | 1.093 |
| Kogepunkt | 53 °C til 54 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 68 °C (154 °F) |
| Brydningsindeks | 1.448 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 108394 |
| Merck Index | 14,647 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (5g/100mL) og alkohol. |
| Vis mere |