Få mere at vide
alpha-Angelicalactone, 98%
Artikelnummer. 11321977
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11321977 5 g 5g
11331977 25 g 25g
11341977 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11321977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07602.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 591-12-8 | C5H6O2 | 98.10 g/mol
alpha-Angelicalactone virker som kemoforebyggende acancermiddel. Det bruges til syntese af glutathion og aktiviteten af glutathion-S-transferase og UDP-glucunonosyltransferase afgiftningsenzymer i spiserør, mave, tarm og lever. Det bruges i mundplejeformuleringer til at afrunde myntenoter og i kaffesmag.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
alfa-Angelicalactone virker som kemoforebyggende kræftfremkaldende middel. Det bruges til syntese af glutathion og aktiviteten af glutathion-S-transferase og UDP-glucunonosyltransferase afgiftningsenzymer i spiserør, mave, tarm og lever. Det bruges i mundplejeformuleringer til at afrunde myntenoter og i kaffesmag.
Opløselighed Opløseligt i
vand (5g/100mL) og alkohol.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Beskyt mod fugt. Inkompatible materialer er Oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-12-8
Molekylær formel C5H6O2
Molekylvægt (g/mol) 98.10
MDL nummer MFCD00005375
InChI nøgle QOTQFLOTGBBMEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-angelica lactone, alpha-angelicalactone, 5-methyl-2 3h-furanone, 5-methylfuran-2 3h-one, 2 3h-furanone, 5-methyl, 4-hydroxypent-3-enoic acid lactone, delta 2-angelica lactone, 4-hydroxy-3-pentenoic acid gamma-lactone, gamma-methyl-beta,gamma-crotonolactone, .alpha.-angelica lactone
PubChem CID 11559
ChEBI CHEBI:36433
IUPAC navn 5-methyl-3H-furan-2-on
SMIL CC1=CCC(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Angelicalactone
Smeltepunkt 17°C to 18°C
Tæthed 1.093
Kogepunkt 53°C to 54°C (10 mmHg)
Flammepunkt 68°C (154°F)
Brydningsindeks 1.448
Mængde 5 g
Beilstein 108394
Merck Index 14,647
Opløselighedsinformation Soluble in water (5g/100mL) and alcohol.
Formel vægt 98.1
Procent renhed 98%