Få mere at vide
alfa-Amylcinnamylalkohol 2000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311643
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30311643 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30311643 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10246200AL2000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Amylcinnamyl alcohol
CAS 101-85-9
Analyt- eller komponentnavne alpha-Amylcinnamyl alcohol
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C14 H20 O
Koncentration 2000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1-Heptanol, 2-benzylidene- (6CI,8CI), 2-(Phenylmethylene)-1-heptanol, 2-Amyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, 2-Benzylidene-1-heptanol, 2-Pentyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, Amyl cinnamyl alcohol, Buxinol, α-Amylcinnamic alcohol, α-Amylcinnamyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C14H20O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11,15H,2-3,5,10,12H2,1H3/b14-11+
SMIL CCCCC\C(=C/c1ccccc1)\CO
IUPAC navn (2E)-2-benzylideneheptan-1-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 204.31
Mængde 1 ml
Formel vægt 204,1514 g/mol