Få mere at vide
Alpha-(Aminomethyl)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-(Aminomethyl)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 897661-66-4 |
| Molekylær formel | C11H14FNO2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | alpha-(Aminomethyl)-6-fluoro-chroman-2-methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14FNO2/c12-8-2-4-10-7(5-8)1-3-11(15-10)9(14)6-13/h2,4-5,9,11,14H,1,3,6,13H2 |
| SMIL | NCC(O)C1CCc2cc(F)ccc2O1 |
| IUPAC navn | 2-amino-1-(6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.23 |
| Formel vægt | 211.1009 |