Få mere at vide
Alpha-Aminoacetophenone (Mixed Salt, >85%), TRC
Artikelnummer. 30323495
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30323495 5 g
1 options
Artikelnummer. 30323495 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5800855G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alpha-Aminoacetophenone
CAS 5468-37-1
Molekylær formel C8H9NO . xHCl . xHBr
Mængde 5 g
Synonym 2-Amino-1-phenylethanone, 2-Amino-1-phenyl-1-ethanone, 2-Amino-1-phenylethanone, 2-Aminoacetophenone, Phenacylamine, α-Aminoacetophenone
InChI formel InChI=1S/C8H9NO.ClH/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6,9H2;1H
SMIL Cl.NCC(=O)c1ccccc1
IUPAC navn 2-amino-1-phenylethanone;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 171.62