Få mere at vide
Alpha-Aminoacetophenone-d5 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Aminoacetophenone-d5 Hydrochloride |
| CAS | 1794938-50-3 |
| Molekylær formel | C8H5D5ClNO |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Amino-1-phenyl-1-ethanone-d5 Hydrochloride, 2-Amino-1-phenylethanone-d5 Hydrochloride, 2-Aminoacetophenone-d5 Hydrochloride, Phenacylamine-d5 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO.ClH/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6,9H2;1H/i1D,2D,3D,4D,5D; |
| SMIL | Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)CN)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 2-amino-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)ethanone;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.65 |
| Formel vægt | 176.0765 |