Få mere at vide
alfa-amino-gamma-butyrolacton hydrobromid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11300496 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11300496 2.5 g Glasflaske 2.5g
10786121 10 g Glasflaske 10g
10475305 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11300496 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 103290025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6305-38-0 | C4H7NO2·BrH | 182.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6305-38-0
Molekylær formel C4H7NO2·BrH
Molekylvægt (g/mol) 182.02
MDL nummer MFCD00012723
InChI nøgle MKLNTBLOABOJFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-amino-gamma-butyrolactone hydrobromide, 3-aminooxolan-2-one hydrobromide, hsls hydrobromide, 3-aminodihydrofuran-2 3h-one hydrobromide, 2-amino-4-butyrolactone, 2 3h-furanone, hydrobromide, 2 3h-furanone, 3-aminodihydro-, hydrobromide, 2 3h-furanone,3-aminodihydro-, hydrobromide 1:1, hydrobromide alpha-amino-gamma-butyrolactone, l-homoserine lactone hbr
PubChem CID 73508
IUPAC navn 3-aminooxolan-2-on;hydrobromid
SMIL C1COC(=O)C1N.Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 221.0°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Mængde 2.5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone
Formel vægt 182.02
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver