Få mere at vide
Alpha-Amino-Beta-methylaminopropionic Acid-d3 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Amino-beta-methylaminopropionic Acid-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1794713-10-2 |
| Molekylær formel | C4H8D3ClN2O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 3-(Methyl-d3-amino)-DL-alanine Monohydrochloride, 2-Amino-3-(methyl-d3-amino)-propionic Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2O2.ClH/c1-6-2-3(5)4(7)8;/h3,6H,2,5H2,1H3,(H,7,8);1H/i1D3; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])([2H])NCC(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-3-(trideuteriomethylamino)propanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.61 |
| Formel vægt | 157.0697 |