Få mere at vide
Alpha-Amino-4-methoxy-Alpha-methyl-benzenepropanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Amino-4-methoxy-alpha-methyl-benzenepropanamide |
| CAS | 1343252-69-6 |
| Molekylær formel | C11H16N2O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O2/c1-11(13,10(12)14)7-8-3-5-9(15-2)6-4-8/h3-6H,7,13H2,1-2H3,(H2,12,14) |
| SMIL | COc1ccc(CC(C)(N)C(=O)N)cc1 |
| IUPAC navn | 2-amino-3-(4-methoxyphenyl)-2-methylpropanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.26 |
| Formel vægt | 208.1212 |