Få mere at vide
(+/-)-alfa-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolpropionsyre, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480397
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15480397 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 15480397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64884.MA
Request Bulk or Custom Format
CAS: 74341-63-2 | C7H10N2O4 | 186.167 g/mol
Selektiv quisqualate agonist
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-alpha-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid
CAS 74341-63-2
Farve Hvid
Molekylær formel C7H10N2O4
MDL nummer MFCD00213388
Mængde 10 mg
Synonym ampa, r,s-ampa, ampa pharmaceutical, alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid, rs-ampa, +/--ampa, chembl13378, d,l-alpha-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid, r,s-alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid, 4-isoxazolepropanoic acid, alpha-amino-2,3-dihydro-5-methyl-3-oxo
Opløselighedsinformation Soluble in warm water at 1mg/ml; Also soluble in 0;1M NaOH or 0;1M HCl at approximately 4mg/ml; Soluble in DMSO at 4mg/ml
InChI nøgle UUDAMDVQRQNNHZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C(=O)NO1)CC(C(=O)O)N
IUPAC navn 2-amino-3-(5-methyl-3-oxo-1,2-oxazol-4-yl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 186.167
PubChem CID 1221
ChEBI CHEBI:34018
Formel vægt 186.17
Fysisk form Pulver