Få mere at vide
alfa-amino-2-hydroxybenzeneddikesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Amino-2-hydroxybenzeneacetic Acid |
| CAS | 25178-38-5 |
| Molekylær formel | C8 H9 N O3 . H Cl |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Hydroxyphenylglycine, DL-(2-Hydroxyphenyl)glycine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c9-7(8(11)12)5-3-1-2-4-6(5)10;/h1-4,7,10H,9H2,(H,11,12);1H |
| SMIL | Cl.NC(C(=O)O)c1ccccc1O |
| IUPAC navn | 2-amino-2-(2-hydroxyphenyl)eddikesyre; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.623 |
| Formel vægt | 203.035 |