missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Alpha,Alpha’-Paraxylyl Bismethanethiosulfonate, TRC

Artikelnummer. 30408884
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30408884 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30408884 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP1932505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale alpha,alpha'-Paraxylyl Bismethanethiosulfonate
CAS 3948-46-7
Molekylær formel C10 H14 O4 S4
Mængde 5 mg
Synonym A,A'-Paraxylyl Bismethanethiosulfonate
InChI formel InChI=1S/C10H14O4S4/c1-17(11,12)15-7-9-3-5-10(6-4-9)8-16-18(2,13)14/h3-6H,7-8H2,1-2H3
SMIL CS(=O)(=O)SCc1ccc(CSS(=O)(=O)C)cc1
IUPAC navn 1,4-bis(methylsulfonylsulfanylmethyl)benzene
Molekylvægt (g/mol) 326.48
Formel vægt 325.9775
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.