Få mere at vide
Alpha, Alpha'-paraxylyl bismethanethiosulfonat, TRC
Artikelnummer. 30413928
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30413928 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30413928 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP19325025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale alpha,alpha'-Paraxylyl Bismethanethiosulfonate
CAS 3948-46-7
Molekylær formel C10 H14 O4 S4
Mængde 25 mg
Synonym A,A'-Paraxylyl Bismethanethiosulfonate
InChI formel InChI=1S/C10H14O4S4/c1-17(11,12)15-7-9-3-5-10(6-4-9)8-16-18(2,13)14/h3-6H,7-8H2,1-2H3
SMIL CS(=O)(=O)SCc1ccc(CSS(=O)(=O)C)cc1
IUPAC navn 1,4-bis(methylsulfonylsulfanylmethyl)benzen
Molekylvægt (g/mol) 326.48
Formel vægt 325.9775
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.