Få mere at vide
alpha,alpha-Diphenyl-gamma-butyrolactone, Mikromol™
Beskrivelse
alpha,alpha-Diphenyl-gamma-butyrolactone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha,alpha-Diphenyl-gamma-butyrolactone |
| CAS | 956-89-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | alpha,alpha-Diphenyl-gamma-butyrolactone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H14 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | alpha,alpha-Diphenyl-gamma-butyrolactone |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O2/c17-15-16(11-12-18-15,13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2 |
| SMIL | O=C1OCCC1(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 3,3-diphenyloxolan-2-one |
| Vis mere |