Få mere at vide
alpha,alpha-Diphenyl-2-pyridinemethanol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha,alpha-Diphenyl-2-pyridinemethanol Hydrochloride |
| CAS | 109812-56-8 |
| Molekylær formel | C18 H15 N O . Cl H |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15NO.ClH/c20-18(15-9-3-1-4-10-15,16-11-5-2-6-12-16)17-13-7-8-14-19-17;/h1-14,20H;1H |
| SMIL | Cl.OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccn3 |
| IUPAC navn | diphenyl(pyridin-2-yl)methanol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.78 |
| Formel vægt | 297.092 |