Få mere at vide
Alpha,Alpha-Diphenyl-2-pyridinemethanol Hydrochloride-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha,alpha-Diphenyl-2-pyridinemethanol Hydrochloride-d5 |
| CAS | 1215374-19-8 |
| Molekylær formel | C18H11D5ClNO |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | A,A-Diphenyl-2-Pyridinemethanol Hydrochloride-D5 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15NO.ClH/c20-18(15-9-3-1-4-10-15,16-11-5-2-6-12-16)17-13-7-8-14-19-17;/h1-14,20H;1H/i1D,3D,4D,9D,10D; |
| SMIL | Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(O)(c2ccccc2)c3ccccn3 |
| IUPAC navn | (2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-phenyl-pyridin-2-ylmethanol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.81 |
| Formel vægt | 302.1234 |