missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

alpha,alpha-Dimethylphenethylformamide, TRC

Artikelnummer. 30134631
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134631 10 g
17901045 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134631 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47665010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 52117-13-2
Molekylær formel C11 H15 N O
Molekylvægt (g/mol) 177.24
Synonym Formamide, N-(1,1-dimethyl-2-phenylethyl)-, Formamide, N-(α,α-dimethylphenethyl)- (7CI), N-(1,1-Dimethyl-2-phenylethyl)formamide, 2-Methyl-3-phenyl-2-N-formylaminopropane, N-(α,α-Dimethylphenethyl)formamide, α,α-Dimethylphenethylformamide, N-(2-Methyl-1-phenylpropan-2-yl)formamide
IUPAC navn N-(2-methyl-1-phenylpropan-2-yl)formamide
SMIL CC(C)(Cc1ccccc1)NC=O

Specifikationer

Kemisk navn eller materiale alpha,alpha-Dimethylphenethylformamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C11H15NO/c1-11(2,12-9-13)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3,(H,12,13)
Formel vægt 177.1154
Procent renhed >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.