missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alpha,Alpha'-Dilaurin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha,alpha'-Dilaurin |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C27H52O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-26(29)31-23-25(28)24-32-27(30)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25,28H,3-24H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 456.3815 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?