Få mere at vide
alpha,alpha-Difluorophenylacetic acid, 97%
Artikelnummer. 11391949
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11391949 1 g 1g
15423347 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391949 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26028.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 360-03-2 | C8H6F2O2 | 172.131 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 360-03-2
Molekylær formel C8H6F2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.131
MDL nummer MFCD00498146
InChI nøgle PFKSLFZFBCIJOI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 726153
IUPAC navn 2,2-difluor-2-phenyleddikesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha,alpha-Difluorophenylacetic acid
Smeltepunkt 73°C to 76°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Formel vægt 172.13
Procent renhed 99%