Få mere at vide
Alpha,Alpha-Dichlorotoluene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-alpha-Dichlorotoluene |
| CAS | 98-87-3 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C7 H6 Cl2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Toluene, α,α-dichloro- (8CI), (Dichloromethyl)benzene, Benzal chloride, Benzyl dichloride, Benzylene chloride, Benzylidene chloride, Dichlorophenylmethane, NSC 7915, α,α-Dichlorotoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6Cl2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H |
| SMIL | ClC(Cl)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | dichloromethylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.03 |
| Vis mere |