Få mere at vide
alfa, alfa, alfa-Tris(hydroxymethyl)toluen, TRC
Artikelnummer. 30457294
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457294 10 g
30456491 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30457294 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT88491010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4704-99-8
Molekylær formel C10 H14 O3
Molekylvægt (g/mol) 182.22
Synonym 2-Hydroxymethyl-2-phenylpropane-1,3-diol, β,β-Bis(hydroxymethyl)-benzeneethanol
IUPAC navn 2-(hydroxymethyl)-2-phenylpropan-1,3-diol
SMIL OCC(CO)(CO)c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha,alpha,alpha-Tris(hydroxymethyl)toluene
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H14O3/c11-6-10(7-12,8-13)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11-13H,6-8H2
Formel vægt 182.0943