Få mere at vide
Alpha,Alpha,Alpha',Alpha'-Tetramethyl-5-methyl-1,3-benzenediacetonitrile-d12, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-5-methyl-1,3-benzenediacetonitrile-d12 |
| CAS | 1185098-75-2 |
| Molekylær formel | C15H6D12N2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | α1,α1,α3,α3,5-Pentamethyl-1,3-benzenediacetonitrile-d12, 2,2'-(5-Methyl-1,3-phenylene)di(2-methylpropionitrile)-d12, 2-[3-(Cyanodimethyl methyl)-5-methylphenyl]-2-methylpropionitrile-d12, 3,5-Bis(2-cyano-2-methylethyl)toluene-d12, 3,5-Bis(2-cyanoprop-2-yl)toluene-d12 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N2/c1-11-6-12(14(2,3)9-16)8-13(7-11)15(4,5)10-17/h6-8H,1-5H3/i2D3,3D3,4D3,5D3 |
| SMIL | CC1=CC(C(C#N)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=CC(C(C#N)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.39 |
| Formel vægt | 238.2223 |