Få mere at vide
alfa, alfa, alfa', alfa'-Tetrabromo-o-xylen, 97%
Artikelnummer. 11478086
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478086 250 g 250g
11468086 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478086 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14121.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13209-15-9 | C8H6Br4 | 421,752 g/mol
α,α ,α ',α '-Tetrabrom-o-xylen reagerer med 5endo,6endo-bis-chlormethyl-norborn-2-en for at opnå trans/cis-2,3-bis(chlormethyl)-1,4-methano-1,2,3,4-tetrahydroanthracen. Yderligere er det involveret i fremstillingen af 1-(3-butenyl)-2-(deuteriomethyl)benzen ved at reagere med allylmagnesiumbromid. Derudover bruges det til at fremstille exo-benzocyclobuteno-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanoanthracen ved at reagere med exo-1,4,4a,8b-tetrahydro-1,4-metanobiphenylen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
α ,α ,α′ ,α′ -Tetrabrom-o-xylen reagerer med 5endo,6endo-bis-chlormethyl-norborn-2-en for at opnå trans/cis-2,3-bis(chlormethyl)-1,4-methano-1,2,3,4-tetrahydroanthracen. Yderligere er det involveret i fremstillingen af 1-(3-butenyl)-2-(deuteriomethyl)benzen ved at reagere med allylmagnesiumbromid. Derudover bruges det til at fremstille exo-benzocyclobuteno-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanoanthracen ved at reagere med exo-1,4,4a,8b-tetrahydro-1,4-metanobiphenylen.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13209-15-9
Molekylær formel C8H6Br4
Molekylvægt (g/mol) 421.752
MDL nummer MFCD00000131
InChI nøgle LNAOKZKISWEZNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis dibromomethyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrabromo-o-xylene, benzene, 1,2-bis dibromomethyl, unii-3wg2h68vx4, o-xylylene tetrabromide, alpha,alpha,alpha,alpha-tetrabromo-o-xylene, a,a,a',a'-tetrabromo-o-xylene, o-xylene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrabromo, alpha,alpha,beta,beta-tetrabromo-o-xylene, acmc-209boi
PubChem CID 83234
IUPAC navn 1,2-bis(dibrommethyl)benzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(Br)Br)C(Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetrabromo-o-xylene
Smeltepunkt 114 °C til 118 °C
Mængde 250 g
FN nummer UN1759
Beilstein 2211698
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 421.75
Procent renhed 97%