Få mere at vide
alfa, alfa, alfa', alfa'-tetrabrom-o-xylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
α,α ,α ',α '-Tetrabrom-o-xylen reagerer med 5endo,6endo-bis-chlormethyl-norborn-2-en for at opnå trans/cis-2,3-bis(chlormethyl)-1,4-methano-1,2,3,4-tetrahydroanthracen. Yderligere er det involveret i fremstillingen af 1-(3-butenyl)-2-(deuteriomethyl)benzen ved at reagere med allylmagnesiumbromid. Derudover bruges det til at fremstille exo-benzocyclobuteno-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanoanthracen ved at reagere med exo-1,4,4a,8b-tetrahydro-1,4-metanobiphenylen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
α ,α ,α′ ,α′ -Tetrabrom-o-xylen reagerer med 5endo,6endo-bis-chlormethyl-norborn-2-en for at opnå trans/cis-2,3-bis(chlormethyl)-1,4-methano-1,2,3,4-tetrahydroanthracen. Yderligere er det involveret i fremstillingen af 1-(3-butenyl)-2-(deuteriomethyl)benzen ved at reagere med allylmagnesiumbromid. Derudover bruges det til at fremstille exo-benzocyclobuteno-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanoanthracen ved at reagere med exo-1,4,4a,8b-tetrahydro-1,4-metanobiphenylen.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetrabromo-o-xylene |
| Smeltepunkt | 114°C to 118°C |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN1759 |
| Beilstein | 2211698 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 421.75 |
| Procent renhed | 97% |