missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
alpha,alpha,alpha',5-Tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha,alpha,alpha',5-Tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile |
| CAS | 120512-38-1 |
| Molekylær formel | C14 H16 N2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-(3-(1-Cyanoethyl)-5-methylphenyl)-2-methylpropanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2/c1-10-5-12(11(2)8-15)7-13(6-10)14(3,4)9-16/h5-7,11H,1-4H3 |
| SMIL | CC(C#N)c1cc(C)cc(c1)C(C)(C)C#N |
| IUPAC navn | 2-[3-(1-cyanoethyl)-5-methylphenyl]-2-methylpropanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.29 |
| Formel vægt | 212.131 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?