Få mere at vide
Alpha,Alpha,2,6-Tetrachloro-toluene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha,alpha-2,6-Tetrachlorotoluene |
| CAS | 81-19-6 |
| Molekylær formel | C7 H4 Cl4 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | alpha,alpha,2,6-Tetrachlorotoluene, Benzene','1,3-dichloro-2-(dichloromethyl)- (9CI','ACI), 1,3-Dichloro-2-(dichloromethyl)benzene (ACI), Toluene','α,α,2,6-tetrachloro- (7CI','8CI), 2,6,α,α-Tetrachlorotoluene, 2,6-Dichlorobenzal chloride, 2,6-Dichlorobenzylidene chloride, NSC 79866, α,α,2,6-Tetrachlorotoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl4/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,7H |
| SMIL | ClC(Cl)c1c(Cl)cccc1Cl |
| IUPAC navn | 1,3-dichloro-2-(dichloromethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.92 |
| Formel vægt | 227.9067 |