Få mere at vide
Alpha,Alpha-[1,1'-D2]Trehalose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha,alpha-[1,1'-D2]Trehalose |
| CAS | 1334376-67-8 |
| Molekylær formel | C12D2H20O11 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-O-α-D-[1-D]Glucopyranosyl-α-D-[1-D]glucopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-/m1/s1/i11D,12D |
| SMIL | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@]1([2H])O[C@]2([2H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2 |
| IUPAC navn | (2R,2'R,3S,3'S,4S,4'S,5R,5'R,6R,6'R)-6,6'-oxybis(2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-6-d-3,4,5-triol) |
| Molekylvægt (g/mol) | 344.31 |
| Formel vægt | 344.13 |