Få mere at vide
alfa-aleuritsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aleuritic Acid |
| CAS | 533-87-9 |
| Molekylær formel | C16 H32 O5 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | (9R*,10S*)-rel-9,10,16-Trihydroxyhexadecanoic Acid, (±)-erythro-Aleuritic Acid, DL-erythro-Aleuritic Acid, NSC 7668, erythro-Aleuritic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H32O5/c17-13-9-5-4-7-11-15(19)14(18)10-6-2-1-3-8-12-16(20)21/h14-15,17-19H,1-13H2,(H,20,21)/t14-,15+/m1/s1 |
| SMIL | OCCCCCC[C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | (9R,10S)-9,10,16-trihydroxyhexadecansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.42 |
| Formel vægt | 304.225 |