Få mere at vide
alfa-aleuritsyre, TRC
Artikelnummer. 30310776
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30310776 10 g
1 options
Artikelnummer. 30310776 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA52550010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aleuritic Acid
CAS 533-87-9
Molekylær formel C16 H32 O5
Mængde 10 g
Synonym (9R*,10S*)-rel-9,10,16-Trihydroxyhexadecanoic Acid, (±)-erythro-Aleuritic Acid, DL-erythro-Aleuritic Acid, NSC 7668, erythro-Aleuritic Acid
InChI formel InChI=1S/C16H32O5/c17-13-9-5-4-7-11-15(19)14(18)10-6-2-1-3-8-12-16(20)21/h14-15,17-19H,1-13H2,(H,20,21)/t14-,15+/m1/s1
SMIL OCCCCCC[C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCC(=O)O
IUPAC navn (9R,10S)-9,10,16-trihydroxyhexadecansyre
Molekylvægt (g/mol) 304.42
Formel vægt 304.225