Få mere at vide
alfa-Acetyl-gamma-butyrolacton, 98+%
Artikelnummer. 11486116
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486116 100 g 100g
11496116 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486116 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22967.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 517-23-7 | C6H8O3 | 128,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 517-23-7
Molekylær formel C6H8O3
Molekylvægt (g/mol) 128.13
MDL nummer MFCD00005394
InChI nøgle OMQHDIHZSDEIFH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-acetylbutyrolactone, 3-acetyldihydrofuran-2 3h-one, alpha-acetylbutyrolactone, alpha-acetyl-gamma-butyrolactone, 3-acetyldihydro-2 3h-furanone, 2 3h-furanone, 3-acetyldihydro, 3-acetyltetrahydrofuran-2-one, 2-oxo-3-acetyltetrahydrofuran, 3-acetyltetrahydro-2-furanone, 3-acetyl-2 3h-4,5-dihydrofuranone
PubChem CID 10601
IUPAC navn 3-acetyloxolan-2-on
SMIL CC(=O)C1CCOC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Acetyl-gamma-butyrolactone
Kogepunkt 107 °C til 108 °C (5 mmHg)
Flammepunkt 135 °C (275 °F)
Mængde 100 g
Beilstein 112676
Merck Index 14,83
Formel vægt 128.13
Procent renhed ≥98%