missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Alpha-Acetamino-Alpha-carboxy-(3-indole)-butyric Acid, TRC

Artikelnummer. 30327120
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30327120 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30327120 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA16121025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale a-Acetamino-a-carboxy-R-(3-indole)-butyric Acid
CAS 408537-42-8
Molekylær formel C16 H18 N2 O5
Mængde 25 mg
Synonym α-Acetamino-α-Carboxy-(3-Indole)-Butyric Acid
InChI formel InChI=1S/C16H18N2O5/c1-10(19)18-9-16(14(20)21,15(22)23)7-6-11-8-17-13-5-3-2-4-12(11)13/h2-5,8,17H,6-7,9H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)
SMIL CC(=O)NCC(CCc1c[nH]c2ccccc12)(C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 2-(acetamidomethyl)-2-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]propanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 318.32
Formel vægt 318.1216
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.