Få mere at vide
Alpha-Acetamino-Alpha-carboxy-(3-indole)-butyric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | a-Acetamino-a-carboxy-R-(3-indole)-butyric Acid |
| CAS | 408537-42-8 |
| Molekylær formel | C16 H18 N2 O5 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | α-Acetamino-α-Carboxy-(3-Indole)-Butyric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2O5/c1-10(19)18-9-16(14(20)21,15(22)23)7-6-11-8-17-13-5-3-2-4-12(11)13/h2-5,8,17H,6-7,9H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23) |
| SMIL | CC(=O)NCC(CCc1c[nH]c2ccccc12)(C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(acetamidomethyl)-2-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]propanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.32 |
| Formel vægt | 318.1216 |