Få mere at vide
Alpha-Acetamidocinnamic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | a-Acetamidocinnamic Acid |
| CAS | 5469-45-4 |
| Molekylær formel | C11 H11 N O3 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 2-Propenoic acid, 2-(acetylamino)-3-phenyl-, Cinnamic acid, α-acetamido- (6CI,7CI,8CI), 2-(Acetylamino)-3-phenyl-2-propenoic acid, 2-Acetamidocinnamic acid, 2-Acetylamino-3-phenylacrylic acid, 2-Acetylamino-3-phenylprop-2-enoic acid, N-Acetyldehydrophenylalanine, NSC 25333, α-Acetamidocinnamic acid, α-Acetylaminocinnamic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO3/c1-8(13)12-10(11(14)15)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/b10-7- |
| SMIL | CC(=O)N\C(=C/c1ccccc1)\C(=O)O |
| IUPAC navn | (Z)-2-acetamido-3-phenylprop-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.21 |
| Formel vægt | 205.0739 |