Få mere at vide
National Lab Alpha 50 Cryo Cabinet Rack, 4x4 Compartments
Beskrivelse
- Stainless steel construction
- Open frame
- Folding handle
- Holds up to 16 cryoboxes (up to 136x136x53 mm)
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B x H) | 142x565x224 mm |
| Til brug med (applikation) | Archiving of cryobox samples |
| Til brug med (udstyr) | Cryogenic refrigerater |
| Holder | 16 kryobokse (136 x 136 x 53 mm) |
| Materiale | Stainless Steel |