Få mere at vide
alpha-(4-Morpholinyl)phenylacetonitrile, 98+%
Artikelnummer. 11398765
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11398765
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L12370.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 15190-10-0 | C12H14N2O | 202.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15190-10-0
Molekylær formel C12H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 202.26
MDL nummer MFCD00014619
InChI nøgle MWZPYQLYZXTCLZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-morpholino-2-phenylacetonitrile, morpholin-4-yl phenyl acetonitrile, 2-morpholin-4-yl-2-phenylacetonitrile, alpha-4-morpholino phenylacetonitrile, morpholino phenyl acetonitrile, 4-morpholineacetonitrile, .alpha.-phenyl, morpholin-4-yl-phenyl-acetonitrile, 2-morpholin-4-yl-2-phenylethanenitrile, alpha-4-morpholinyl phenylacetonitrile, maybridge1_000080
PubChem CID 85812
IUPAC navn 2-morpholin-4-yl-2-phenylacetonitrile
SMIL N#CC(N1CCOCC1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-(4-Morpholinyl)phenylacetonitrile
Smeltepunkt 67°C to 71°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 181704
Formel vægt 202.26
Procent renhed ≥98%