Få mere at vide
Alpha-(4-Isobutylphenyl)ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Isobutylphenyl)ethanol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13/h4-7,9-10,13H,8H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 178.1358 |