missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
alpha-(4’-Hydroxyphenyl)phloroacetophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-(4'-Hydroxyphenyl)phloroacetophenone |
| CAS | 15485-65-1 |
| Molekylær formel | C14H12O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,4,6-Trihydroxyphenyl-4'-hydroxybenzyl Ketone, 2-(p-Hydroxyphenyl)phloroacetophenone, 2-(4-Hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O5/c15-9-3-1-8(2-4-9)5-11(17)14-12(18)6-10(16)7-13(14)19/h1-4,6-7,15-16,18-19H,5H2 |
| SMIL | Oc1ccc(CC(=O)c2c(O)cc(O)cc2O)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(4-hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.24 |
| Formel vægt | 260.0685 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?