missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alpha,4-Dihydroxy-3-methoxy-Alpha-methyl-benzeneethanesulfonic Acid Potassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha,4-Dihydroxy-3-methoxy-alpha-methyl-benzeneethanesulfonic Acid Potassium Salt |
| CAS | 1316753-66-8 |
| Molekylær formel | C10H13KO6S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | α,4-Dihydroxy-3-methoxy-α-methyl-benzeneethanesulfonic Acid Monopotassium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O6S.K/c1-10(12,17(13,14)15)6-7-3-4-8(11)9(5-7)16-2;/h3-5,11-12H,6H2,1-2H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1 |
| SMIL | OC1=C(OC)C=C(CC(O)(S(=O)(O[K])=O)C)C=C1 |
| IUPAC navn | potassium 2-hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propane-2-sulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.37 |
| Formel vægt | 300.01 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?