missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

alpha-(4-Chlorophenyl)-2-ethyl-1,3-dioxolane-2-acetonitrile, TRC

Artikelnummer. 30358860
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358860 1 g
30348826 500 mg
30355590 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358860 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4222351G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 55474-41-4
Molekylær formel C13 H14 Cl N O2
Molekylvægt (g/mol) 251.71
Synonym 1,3-Dioxolane-2-acetonitrile, α-(4-chlorophenyl)-2-ethyl-, α-(4-Chlorophenyl)-2-ethyl-1,3-dioxolane-2-acetonitrile, (Ξ)-(4-Chlorophenyl)(2-ethyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetonitrile
IUPAC navn 2-(4-chlorophenyl)-2-(2-ethyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetonitrile
SMIL CCC1(OCCO1)C(C#N)c2ccc(Cl)cc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale alpha-(4-Chlorophenyl)-2-ethyl-1,3-dioxolane-2-acetonitrile
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H14ClNO2/c1-2-13(16-7-8-17-13)12(9-15)10-3-5-11(14)6-4-10/h3-6,12H,2,7-8H2,1H3
Formel vægt 251.0713
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.